Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydrofuran-D8 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 99.5 atom % D |
| Densità | 0.9800 g/mL |
| Deuterio (D) | 99.4% min. |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Acqua | 0.06% max. (Coulometric) |
| Quantità | 25 mL |
| IUPAC Name | (²H₈)oxolane |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrahydrofuran-D8
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran