Learn More
Tetrahydrofuran-d8 (Reagent grade), CDN
Codice prodotto. 30321008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321008 10 g 10g
30319716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30321008 Fornitore CDN N. del fornitore CDND022610G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran D8
CAS 1693-74-9
Formula molecolare C4 2H8 O
Quantità 10 g
Sinonimo Furan-d4, tetrahydro-d4- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
InChI Formula InChI=1 S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
Molecular Weight (g/mol) 80.16
Peso formulazione 80.1077 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 99% Chemical Purity