Learn More
Tetrahydrofuran-d8, TRC
Codice prodotto. 30424056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30424056 250 mg
30416889 500 mg
30422832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30424056 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT293512250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1693-74-9
Formula molecolare C4 2H8 O
Molecular Weight (g/mol) 80.16
Sinonimo Furan-d4, tetrahydro-d4- (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran D8
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Peso formulazione 80.1077