Learn More
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, Stabilised with 0.025% BHT, Fisher Chemical™
32.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in plastica HDPE
HDPE Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
C4H8O, CAS Number-109-99-9, oxacyclopentane, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutane, furan, tetrahydro, butylene oxide, hydrofuran, tetrahydrofuranne, tetrahydrofuran, furanidine, tetramethylene oxide, 2.5L, 66 deg.C, CHEBI:26911, Colorless, 72.11g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108.4 deg.C
Specifica
pH | 7 to 8 |
Punto di fusione | -108.4°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 66°C |
Quantità | 500 mL |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 200mbar at 20°C |
Viscosità | 0.55cp at 20°C |
Peso formulazione | 72.11g/mol |