Learn More
Tetrahydrofuran, Optima™ for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11924899 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Wide Neck Amber Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11924899 1 L Wide Neck Amber Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11924899 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore UST4271
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
High purity solvent for HPLC
  • Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
pH 7 to 8
Punto di fusione -108.4°C
Absorbance 1.0 AU max. at 210nm, 0.6 AU max. at 215nm, 0.3 AU max. at 230nm, 0.1 AU max. at 254nm
Colore Colorless
Densità 0.880g/cm³
Quantità 1 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Wide Neck Amber Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4040 to 1.4070 (at 25°C)
Note sul grado di purezza High purity mobile phase for HPLC
Residuo dopo l'evaporazione 5ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99.9% min by GC
Pressione del vapore 200mbar at 20°C
Viscosità 0.55 cP at 20°C
Numero UN 2056
Acqua 0.02% max.
Punti di ebollizione 66°C
Peso formulazione 72.11
Percent Purity ≥99.9%
Grado OPTIMA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.