Learn More
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.0%, Solstice
Codice prodotto. 15641590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
20L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15641590 20 L Stainless Steel Can 20L
15621590 1 L Bottiglia in vetro 1L
15631590 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15611590 10 L Stainless Steel Can 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15641590 Fornitore Fluka N. del fornitore 17881020L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    568.18€ / 20L
    Risparmia 111.82€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Reagent Grade, contains 250 ppm BHT as inhibitor,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108°C
Nota nome Contains 250 ppm BHT as inhibitor
Colore Colorless
Densità 0.889g/mL at 25°C
Quantità 20 L
Limite di esplosione 0.118
Punto d'infiammabilità −17°C (1.4°F)
Punto di combustione 610°F
Imballaggio Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.407(lit.)
Pressione del vapore 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
Numero UN UN2056
Beilstein 102391
Punti di ebollizione 65°C
Peso formulazione 72.11g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado ReagentPlus