Learn More
Tetrahydrofuran, Spectrophotometric grade, 99.7+%, unstab., packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 11334777
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
Codice prodotto. 11334777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041819.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione °C to 108°C
Nota nome Unstable
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.889 g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Ether-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.407
Intervallo percentuale saggio >99.7%
Pressione del vapore 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Grado Spectrophotometric