Learn More
Tetrahydrofuran, UV, HPLC Grade, 99.7+% min, unstabilized
Codice prodotto. 15406065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15406065 4 x 1 L 1L
11358137 250 mL 250mL
11368137 1 L 1L
11378137 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15406065 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022904.M1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione °C to 108°C
Nota nome Unstable
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.889
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Ether-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.407
Intervallo percentuale saggio >99.7%
Pressione del vapore 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Punti di ebollizione 66°C
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran, UV, HPLC Grade min, unstab.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran