Learn More
Tetrahydrofurfuryl acrylate, tech. 90%, stab.
Codice prodotto. 11318365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11318365 250 g 250g
11308365 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10299.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2399-48-6 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2399-48-6
Formula molecolare C8H12O3
Molecular Weight (g/mol) 156.181
Numero MDL MFCD00014516
InChI Key YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofurfuryl acrylate, acrylic acid, tetrahydrofurfuryl ester, 2-propenoic acid, tetrahydro-2-furanyl methyl ester, sartomer 285, sartomer 302, viscoat 150, kayarad tc 101, light acrylate thf-a, thf-a, 2-propenoic acid, tetrahydrofurfuryl ester
PubChem CID 94232
IUPAC Name oxolan-2-ylmethyl prop-2-enoate
SMILES C=CC(=O)OCC1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofurfuryl acrylate
Nota nome stabilized with 500ppm hydroquinone
Densità 1.03
Punti di ebollizione 88°C to 89°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Indice di rifrazione 1.455
Quantità 250 g
Numero UN UN3334
Beilstein 113115
Peso formulazione 156.18
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche