Learn More
(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 98%
Codice prodotto. 11493940
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493940 100 mL 100mL
11468946 500 mL 500mL
11478946 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493940 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17078.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-99-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00005372
InChI Key BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
SMILES OCC1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Punto di fusione <-80°C
Densità 1.053
Quantità 100 mL
Indice di rifrazione 1.452
Beilstein 102723
Indice di Merck 14,9213
Punti di ebollizione 178°C
IUPAC Name (oxolan-2-yl)methanol
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 98%