Learn More
Tetrahydrofurfuryl alcohol, 99+%
Codice prodotto. 10586602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1 KG
2.50 KG
250 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10586602 250 g Glass bottle 250 GR
10209900 5 g Glass bottle 5 GR
10035930 1 kg Glass bottle 1 KG
13458568 2.5 kg Glass bottle 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10586602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420442500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-99-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00005372
InChI Key BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
IUPAC Name oxolan-2-ylmethanol
SMILES OCC1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofurfuryl alcohol
Punto di fusione -80.0°C
Nota nome 99+%
Densità 1.0543g/mL
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Intervallo percentuale saggio 1.6% max. 1,2-Pentanediol (GC)
Gravità specifica 1.0543
Viscosità 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Indice di Merck 15,9358
Punti di ebollizione 178.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99+%