Learn More
Tetrahydrofurfuryl bromide, 95%
Codice prodotto. 11483940
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483940 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11483940 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15192.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1192-30-9 | C5H9BrO | 165.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofurfuryl bromide
CAS 1192-30-9
Densità 1.452
Quantità 5 g
Indice di rifrazione 1.488
Formula molecolare C5H9BrO
Numero MDL MFCD00016894
Beilstein 102717
Sinonimo tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran
InChI Key VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(OC1)CBr
IUPAC Name 2-(bromomethyl)oxolane
Molecular Weight (g/mol) 165.03
PubChem CID 14501
Peso formulazione 165.04
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofurfuryl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl bromide