Learn More
(±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30427690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427690 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2935705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide
CAS 1192-30-9
Formula molecolare C5H9BrO
Quantità 5 g
Sinonimo 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran (ACI), (RS)-Tetrahydrofurfuryl bromide, (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl bromide, (±)-Tetrahydrofurfuryl bromide, 2-(Bromomethyl)oxolane, NSC 93886, Tetrahydrofurfuryl bromide
InChI Formula InChI=1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
SMILES BrCC1OCCC1
IUPAC Name 2-(bromomethyl)tetrahydrofuran
Molecular Weight (g/mol) 165.03
Peso formulazione 163.98