Learn More
Tetrahydrofurfurylamine, 97%
Codice prodotto. 10764471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10764471 500 g Glass bottle 500g
10561981 5 g Glass bottle 5g
10754471 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10764471 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 157825000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4795-29-3
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.15
Numero MDL MFCD00005373
InChI Key YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
PubChem CID 253298
IUPAC Name oxolan-2-ylmethanamine
SMILES NCC1CCCO1
Specifications
Materiale o nome chimico Tetrahydrofurfurylamine
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9800g/mL
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4540 to 1.4560
Intervallo percentuale saggio 97%
Gravità specifica 0.98
Viscosità 5 mPa.s (20°C)
Beilstein 18, II, 415
Punti di ebollizione 153.0°C to 154.0°C (744.0 mmHg)
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofurfurylamine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.