Learn More
Tetrahydronaphthalene, 97+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10406890 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10406890 500 mL Amber glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10406890 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0850/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 119-64-2
Punto di fusione -35°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 207°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C10H12
Numero MDL MFCD00001733
Quantità 500 mL
Sinonimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
InChI Key CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 132.21
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Peso formulazione 132.2g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.