Learn More
Tetrahydropalmatine, 98%
Codice prodotto. 15475589
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475589 5 g 5g
15465589 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475589 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63328.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2934-97-6 | C21H25NO4 | 355.434 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2934-97-6
Formula molecolare C21H25NO4
Molecular Weight (g/mol) 355.434
Numero MDL MFCD00214191
InChI Key AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydropalmatine, rotundine, tetrahydropalmatin, rotundinum, 2,3,9,10-tetramethoxy-5,8,13,13a-tetrahydro-6h-isoquino 3,2-a isoquinoline, corydalis b, 6h-dibenzo a,g quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy, gnf-pf-3943, tetrahydropalmatine hydrochloride, 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5h-isoquinolino 2,1-b isoquinoline
PubChem CID 5417
IUPAC Name 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline
SMILES COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)OC)C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropalmatine
Punto di fusione 155°C
Colore Yellow
Quantità 5 g
Peso formulazione 355.43
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder