Learn More
Tetrahydropalmatine, MedChemExpress
Descrizione
Tetrahydropalmatine possesses analgesic effects. Tetrahydropalmatine acts through inhibition of amygdaloid release of dopamine to inhibit an epileptic attack in rats.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydropalmatine |
| CAS | 2934-97-6 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H25NO4 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | DL-Tetrahydropalmatine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 6.67 mg/mL (18.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC=C2C(CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C3C2)=C1OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 355.43 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only