Learn More
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10246493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10246493 250 mg 250mg
10072304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10246493 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC41201CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 51673-83-7
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.143
Numero MDL MFCD07779239
InChI Key MQAYFGXOFCEZRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, pubchem19589, acmc-20m8cx, acmc-20m8cy, 2-tetrahydropyranoic acid, tetrahydro-pyran-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-2-carboxylic acid
PubChem CID 10964532
IUPAC Name oxane-2-carboxylic acid
SMILES C1CCOC(C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 95%