Learn More
Tetrahydropyran-2-methanol, TRC
Codice prodotto. 30453431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453431 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453431 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT795553500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-2-methanol
CAS 100-72-1
Formula molecolare C6H12O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
SMILES OCC1CCCCO1
IUPAC Name oxan-2-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 116.15
Peso formulazione 116.0837