Learn More
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10799405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10799405 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10735494 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10799405 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC41213CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 683233-12-7
Formula molecolare C6H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 151.634
Numero MDL MFCD06738971
InChI Key NGHRATGQJXKQIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxan-2-ylmethanamine hydrochloride, tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride, c-tetrahydro-pyran-2-yl-methylamine hydrochloride, oxan-2-yl methanamine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanamine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-ylmethyl amine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methyl amine hydrochloride, 2-aminomethyltetrahydropyran hydrochloride, tetrahydro-pyran-2-ylmethylamine hcl, 1-oxan-2-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 43811037
IUPAC Name oxan-2-ylmethanamine;hydrochloride
SMILES C1CCOC(C1)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 151.64
Percent Purity 95%