Learn More
Tetrahydropyran-4-carbothioamide, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10103034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10103034 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10578934 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103034 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29918CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 88571-77-1
Formula molecolare C6H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 145.22
Numero MDL MFCD10700048
InChI Key ZUONFEFOQCUTDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydropyran-4-carbothioamide, 2h-pyran-4-carbothioamide,tetrahydro, 2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydro, acmc-20fauh, oxane-4-carboimidothioic acid, 4-carbamothioyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioic acid amide, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-ylaminomethane-1-thione
PubChem CID 13197204
IUPAC Name oxane-4-carbothioamide
SMILES C1COCCC1C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-4-carbothioamide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 145.22
Percent Purity 97%