Learn More
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15375078 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15375078 25 g 25g
15365078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15375078 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456720250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5337-03-1
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
InChI Key AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid, pubchem9730, acmc-2097ha
PubChem CID 219302
IUPAC Name oxane-4-carboxylic acid
SMILES C1COCCC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Punto di fusione 87.0°C to 89.0°C
Punti di ebollizione 115.0°C (20.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.