Learn More
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 15411509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15411509 5 g 5g
15421509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15411509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64340.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5337-03-1
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00031016
InChI Key AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid, pubchem9730, acmc-2097ha
PubChem CID 219302
IUPAC Name oxane-4-carboxylic acid
SMILES C1COCCC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Punto di fusione 87°C to 89°C
Colore White
Quantità 5 g
Beilstein 112249
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydropyran-4-carboxylic acid