Learn More
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 15421509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421509 25 g 25g
15411509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15421509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64340.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5337-03-1
Numero MDL MFCD00031016
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Punto di fusione 87°C to 89°C
Colore White
Quantità 25 g
Beilstein 112249
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid