Learn More
Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10250010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10250010 1 g Bottiglia in vetro 1g
10097649 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10250010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429440010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 338453-21-7 | C5H9ClO3S | 184.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 338453-21-7
Formula molecolare C5H9ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 184.64
InChI Key QQSBPTQNEOJFBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-pyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-sulfonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride, tetrahydro, tetrahydropyran-4-sulfonylchloride, tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride,tetrahydro, n-5-bromo-2-methoxybenzyl cyclohexanamine hydrobromide
PubChem CID 22637030
IUPAC Name oxane-4-sulfonyl chloride
SMILES C1COCCC1S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 36.0°C to 40.0°C
Colore Brown to Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 184.64
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.