Learn More
Tetrahydropyran-4-ylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10749025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10749025 1 g Amber Glass Bottle 1g
10032354 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10749025 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 85064-61-5
Formula molecolare C7H11O3
Molecular Weight (g/mol) 143.16
Numero MDL MFCD01631204
InChI Key PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
PubChem CID 2773575
IUPAC Name 2-(oxan-4-yl)acetic acid
SMILES [O-]C(=O)CC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran-4-ylacetic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 97%