Learn More
Tetrahydropyran, 98+%
Codice prodotto. 11445393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445393 100 mL 100mL
11455393 500 mL 500mL
11465393 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445393 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13392.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 142-68-7 | C5H10O | 86.134 g/mol
It is is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. They are also used as important solvents, as chemical intermediate and as monomer for ring-opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. They are also used as important solvents, as chemical intermediate and as monomer for ring-opening polymerization.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from Oxidizing agents, Strong acids. May form peroxides in the absence of inhibitors. Light sensitive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-68-7
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.134
Numero MDL MFCD00006585
InChI Key DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
PubChem CID 8894
ChEBI CHEBI:46941
IUPAC Name oxane
SMILES C1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran
Punto di fusione -49°C
Densità 0.882
Punti di ebollizione 87°C to 89°C
Punto d'infiammabilità −15°C (5°F)
Indice di rifrazione 1.421
Quantità 100 mL
Numero UN UN3271
Beilstein 102436
Indice di Merck 14,9217
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
Peso formulazione 86.14
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydropyran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydropyran