Learn More
Tetrahydropyran, TRC
Codice prodotto. 30423950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423950 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423950 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT295030100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran
CAS 142-68-7
Formula molecolare C5 H10 O
Quantità 100 g
Sinonimo 2H-Pyran','tetrahydro-, Pyran','tetrahydro- (3CI), Tetrahydro-2H-pyran, NSC 65448, Oxacyclohexane, Oxane, Pentamethylene oxide, THP, Tetrahydropyran, Tetrahydropyrane
InChI Formula InChI=1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCOCC1
IUPAC Name oxane
Molecular Weight (g/mol) 86.132
Peso formulazione 86.0732