Learn More
Tetrahydrothiophene-2,2,5,5-d4, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydrothiophene-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 31081-24-0 |
| Formula molecolare | C4 D4 H4 S |
| Quantità | 0.25 g |
| Sinonimo | Thiophene-2,5-d2, tetrahydro-2,5-d2- (8 CI, 9 CI), Tetrahydro-2,5-d2-thiophene-2,5-d2, Tetrahydrothiophene-2,2,5,5-d4, Tetrahydrothiophene-2,2,5,5-D4, Tetrahydrothiophene-d4, Thiolane-d4 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CCC([2 H])([2 H])S1 |
| IUPAC Name | 2,2,5,5-tetradeuteriothiolane |
| Molecular Weight (g/mol) | 92.196 |
| Peso formulazione | 92.06 g/mol |
| Vedi altri risultati |