Learn More
tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509923
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
195503-40-3
C6H9NS
127.21
MFCD09025909
DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
21598641
thiane-4-carbonitrile
N#CC1CCSCC1
195503-40-3
C6H9NS
127.21
MFCD09025909
DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
21598641
thiane-4-carbonitrile
N#CC1CCSCC1
Materiale o nome chimico Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 127.21
Percent Purity 97%