Learn More
tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10012514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10012514 1 g Amber Glass Bottle 1g
10442684 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10012514 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61916DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 195503-40-3
Formula molecolare C6H9NS
Molecular Weight (g/mol) 127.21
Numero MDL MFCD09025909
InChI Key DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
PubChem CID 21598641
IUPAC Name thiane-4-carbonitrile
SMILES N#CC1CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 127.21
Percent Purity 97%