Learn More
tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 127.21 |
| Percent Purity | 97% |