Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10462834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462834 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10452314 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462834 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61902CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 121654-84-0
Formula molecolare C6H9ClOS
Molecular Weight (g/mol) 164.647
Numero MDL MFCD09879922
InChI Key RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
PubChem CID 14547368
IUPAC Name thiane-4-carbonyl chloride
SMILES C1CSCCC1C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.66
Percent Purity 95%