Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10452834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10452834 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10665974 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10452834 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 89489-53-2
Formula molecolare C6H10O2S
Molecular Weight (g/mol) 146.20
Numero MDL MFCD09879921
InChI Key SCKSQOIXSGPVJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid,tetrahydro-9ci, acmc-209vjr, tetrahydro-thiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-9ci
PubChem CID 21598642
IUPAC Name thiane-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 146.21
Percent Purity 97%