Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10693075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10693075 5 g Amber Glass Bottle 5g
10285954 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10693075 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61909DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 100277-27-8
Formula molecolare C6H12OS
Molecular Weight (g/mol) 132.221
Numero MDL MFCD09966150
InChI Key LMVCLDAMMNHILO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanol, tetrahydrothiopyran-4-methanol, tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, thian-4-yl methanol, 2h-thiopyran-4-methanol, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-methanol,tetrahydro, 4-hydroxymethyl tetrahydro-2h-thiopyran, acmc-20dmhk, thian-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl thiane
PubChem CID 20143654
IUPAC Name thian-4-ylmethanol
SMILES C1CSCCC1CO
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 132.23
Percent Purity 97%