Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10403044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10403044 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10534974 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10403044 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61963CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 950603-21-1
Formula molecolare C6H14ClNS
Molecular Weight (g/mol) 167.695
Numero MDL MFCD09879925
InChI Key DREBXEFIPXBLAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethyl amine hydrochloride, thian-4-ylmethanamine hydrochloride, thian-4-ylmethylamine, chloride, 1-thian-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-thian-4-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1, tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine hydrochloride
PubChem CID 24229644
IUPAC Name thian-4-ylmethanamine;hydrochloride
SMILES C1CSCCC1CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 167.7
Percent Purity 97%