Learn More
Tetraisobutyldialuminoxane, 10 wt.% solution in toluene, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11955971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11955971 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
11945971 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11955971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435988000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 998-00-5 , 108-88-3
Formula molecolare C16H36Al2O
Molecular Weight (g/mol) 298.42
InChI Key CTNFGBKAHAEKFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-.mu.-oxodi, tetrakis isobutyl-mu-oxodialuminium, tetraisobutyl dialumoxane, aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-mu-oxodi, bis diisobutylaluminum oxide, bis-diisobutylaluminum-oxide, tetraisobutyldialuminoxane solution, tetraisobutyldialuminoxane solution, 10 wt. % in toluene, bis 2-methylpropyl alumanyl oxy bis 2-methylpropyl alumane
PubChem CID 16684086
IUPAC Name bis(2-methylpropyl)alumanyloxy-bis(2-methylpropyl)alumane
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)O[Al](CC(C)C)CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraisobutyldialuminoxane
Colore Colorless
Densità 0.8670g/mL
Punti di ebollizione 111°C
Punto d'infiammabilità -8°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Quantità 800 mL
Gravità specifica 0.867
Peso formulazione 298.42
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraisobutyldialuminoxane, 10 wt.% solution in toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P331-NON provocare il vomito.