Learn More
Tetraisopropyl Methylenediphosphonate, TRC
Codice prodotto. 30428008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428008 25 g -
30416421 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30428008 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29627025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1660-95-3
Formula molecolare C13 H30 O6 P2
Molecular Weight (g/mol) 344.32
Sinonimo P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, methylenedi-, tetraisopropyl ester (7CI,8CI), Methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, NSC 226577, Tetraisopropyl methylenebisphosphonate, Tetraisopropyl methylenediphosphonate, Tetrakis(O-isopropyl) methylenediphosphonate, [(Diisopropoxyphosphinyl)methyl]diisopropoxyphosphine oxide
IUPAC Name 2-[di(propan-2-yloxy)phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropane
SMILES CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
Peso formulazione 344.1518