Learn More
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt |
| Nota nome | 95% |
| Punto di fusione | 253°C to 254°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf |
| Peso formulazione | 318.2 |
| Show More |