Learn More
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt, 95%
Codice prodotto. 10628324 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10628324 5 g Bottiglia in vetro 5g
10145560 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10628324 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 300160050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14782-58-2 | C12H12BKN8 | 318.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14782-58-2
Formula molecolare C12H12BKN8
Molecular Weight (g/mol) 318.2
Numero MDL MFCD00800557
InChI Key RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
PubChem CID 92043288
IUPAC Name potassium;tetra(pyrazol-1-yloxy)boranuide
SMILES [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
Nota nome 95%
Punto di fusione 253°C to 254°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf
Peso formulazione 318.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Fine Crystalline Powder