Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV), 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11349697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349697 25 g 25g
11329697 1 g 1g
11339697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042028.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
MOCVD of zirconium
MOCVD of zirconium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18865-74-2
Formula molecolare C44H80O8Zr
Molecular Weight (g/mol) 828.34
Numero MDL MFCD00145380,MFCD00145380
InChI Key ANBXKEDJQLYCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium, zirconium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium iv, zr tmhd 4, zirconium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zirconium tetrakis dipivaloylmethanate, zirconium iv 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-2,2,6,6-tetramethyl-5-tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zirconio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 50919870
IUPAC Name 5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one;zirconium
SMILES [Zr].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV)
Punto di fusione 318°C to 320°C
Punti di ebollizione 180°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 g
Peso formulazione 824.3
Percent Purity 99.99%
Forma fisica Crystalline