Learn More
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Codice prodotto. 10480894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10480894 1 g Bottiglia in vetro 1g
10192414 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10480894 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398760010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15418-29-8 | C8H12BCuF4N4 | 314.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15418-29-8
Formula molecolare C8H12BCuF4N4
Molecular Weight (g/mol) 314.56
Numero MDL MFCD09265110
InChI Key YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10990673
IUPAC Name acetonitrile;copper(1+);tetrafluoroborate
SMILES [Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo tetrakis acetonitrile copper i tetrafluoroborate, cu mecn 4 bf4, cu mecn 4bf4, copper i tetra acetonitrile tetrafluoroborate, tetra acetonitrile copper 1+ tetrafluoroborate
Peso formulazione 314.56
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.