Learn More
Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(tetrafluoroborate), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(tetrafluoroborate) |
| CAS | 21797-13-7 |
| Formula molecolare | C8H12B2F8N4Pd |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | NSC 307191, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis(tetrafluoroborate), Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)], Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) tetrafluoroborate |
| InChI Formula | InChI=1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2 |
| SMILES | [Pd+2].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC Name | acetonitrile;palladium(2+);ditetrafluoroborate |
| Molecular Weight (g/mol) | 444.24 |
| Peso formulazione | 444.0155 |