Learn More
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) Bis(trifluoromethanesulfonate) >90%, TRC
Codice prodotto. 30422326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422326 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422326 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT296335100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) Bis(trifluoromethanesulfonate)
CAS 68569-14-2
Formula molecolare C8 H12 N4 Pd . C F3 O3 S
Quantità 100 mg
Sinonimo Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(triflate), Tetrakis(acetonitrile)palladium Ditriflate, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Ditriflate, (SP-4-1)-Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Salt With Trifluoromethanesulfonic Acid
InChI Formula InChI=1S/4C2H3N.CHF3O3S.Pd/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-1
SMILES CC#[N][Pd+2]([N]#CC)([N]#CC)[N]#CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name tetrakis(ethylidyne-λ5-azanyl)palladium(2+);trifluoromethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 419.697
Peso formulazione 418.961