Learn More
Tetrakis(dimethylamino)diboron, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17322551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17322551 100 g 100g
17302551 5 g 5g
17312551 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17322551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468541000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 1630-79-1
Formula molecolare C8H24B2N4
Molecular Weight (g/mol) 197.93
Numero MDL MFCD00048012
InChI Key KMCDRSZVZMXKRL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dimethyl[1,2,2-tris(dimethylamino)diboran-1-yl]amine
SMILES CN(C)B(B(N(C)C)N(C)C)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(dimethylamino)diboron
Punto di fusione -33°C
Densità 0.926
Punti di ebollizione 55°C to 57°C (2.5 mmHg)
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Quantità 100 g
Peso formulazione 197.93
Forma fisica Liquid