Learn More
Tetrakis(dimethylamino)titanium, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10642223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10642223
Marca: Thermo Scientific Acros 353560250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3275-24-9
Formula molecolare C8H24N4Ti
Molecular Weight (g/mol) 224.18
Numero MDL MFCD00014861
InChI Key MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
PubChem CID 123185
SMILES [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(dimethylamino)titanium
Colore Yellow to Orange
Densità 0.9470g/mL
Punto d'infiammabilità -30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2N]4Ti
Quantità 25 g
Beilstein 04, IV, 128
Gravità specifica 0.947
IUPAC Name dimethylazanide;titanium(4+)
Peso formulazione 224.21
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(dimethylamino)titanium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.