Specifications
| Materiale o nome chimico | Tetrakis(dimethylamino)zirconium |
| Punto di fusione | 57°C to 60°C |
| Colore | Green-Yellow |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 267.53 |
| Forma fisica | Crystalline Solid |