Learn More
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, approx. 75-85% solution in water
Codice prodotto. 10350444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10350444 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10045553 800 mL Bottiglia in vetro 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10350444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.70€
    44.50€ / 100mL
    Risparmia 3.20€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-64-1 | C4H12ClO4P | 190.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
CAS 124-64-1, 7732-18-5
Colore Green-Yellow or Pink
Densità 1.3400g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H12ClO4P
Numero MDL MFCD00031687
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.34
Sinonimo tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO
IUPAC Name tetrakis(hydroxymethyl)phosphanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 190.56
PubChem CID 31298
Peso formulazione 190.56
Percent Purity 80.0 to 85.0%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.