Learn More
Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10255191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Glass bottle; 5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10255191 Glass bottle; 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10255191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 338590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
Nota nome 98%
CAS 3555-47-3
Densità 0.8680g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C to 106.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 80°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C12H36O4Si5
Formula lineare Si[OSi(CH3)3]4
Numero MDL MFCD00051587
Quantità 5g
Gravità specifica 0.868
Sinonimo tetrakis trimethylsiloxy silane, tetrakis trimethylsilyl orthosilicate, tetrakis trimethylsilyloxy silane, unii-55l9t9a11i, tetrakis trimethylsilyl silicate, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis trimethylsiloxy, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis trimethylsilyl oxy, acmc-1cnqp, tetratrimethylsilyl silicate
InChI Key VNRWTCZXQWOWIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
IUPAC Name tetrakis(trimethylsilyl) silicate
Molecular Weight (g/mol) 384.84
PubChem CID 19086
Peso formulazione 384.84
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.