Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), 95%
Codice prodotto. 10012950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10012950 1 g Bottiglia in vetro 1g
10048711 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10012950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223980010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15133-82-1 | C72H60NiP4 | 1107.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15133-82-1
Formula molecolare C72H60NiP4
Molecular Weight (g/mol) 1107.86
Numero MDL MFCD00010011
InChI Key KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
PubChem CID 11979963
IUPAC Name nickel;triphenylphosphane
SMILES [Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Nota nome 95%
Punto di fusione 122.0°C to 124.0°C
Colore Brown to Brown-Rust
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]4Ni
Quantità 1 g
Fieser 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Peso formulazione 1107.89
Percent Purity 95%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H228-Solido infiammabile.